Hait: Säteily- ja roiskesuojat
Valikoimaan kuuluu pöydällä seisovat tai pöytään kiinnitettävät beetasäteilysuojat ja kirkkaat polykarbonaattisuojat roiskeille.
Valikoimaan kuuluu pöydällä seisovat tai pöytään kiinnitettävät beetasäteilysuojat ja kirkkaat polykarbonaattisuojat roiskeille.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (113-8820)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Acrylic shield, transparent, thickness: 10 mm, for protection from low energy beta radiation. The dual angled version is angled at both the bottom and...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KART571)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: PMMA, läpinäkyvä, paksuus: 5 mm. Suojaavat laboratorio- ja sairaanhoitohenkilökunnan kasvoja vaarallisilta aineilta, aerosoleilta ja roiskeilta.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (KART572)
Toimittaja: KARTELL
Kuvaus: Akryylisuoja, läpinäkyvä, paksuus: 9 mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 9 mm.
Tuoteluettelon nro: (BELAF249760003)
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 9 mm.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom