VWR®, Beetasäteilynkestävät telineet koeputkille
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8978EA 162 EUR
113-8978
VWR®, Beetasäteilynkestävät telineet koeputkille
Koeputkitelineet Tube Racks
Akryylia, kristallinkirkas, paksuus: 10 mm.
  • Suojaa testiputkien pohjaa ja sivuja suositeltuun täyttötilavuuteen asti
  • Poistettava kansi suojaa testiputkien sulkemista
  • Pinottava ja helppo puhdistaa
Kiinteä valettu blokki, jossa 4×6 aukot 1,5 ml:n koeputkille, suojaa optimaalisesti aktiviteettiliuosten kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Aukot ovat sopivin välein, jotta testiputkia on helppo käsitellä ja kontaminaatioriski on pieni.
L×S×K (kansi): 181×124×29 mm