VWR®, Beetasäteilysäilytyslaatikko
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8985EA 232 EUR
VWRI113-8985
VWR®, Beetasäteilysäilytyslaatikko
Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 10 mm.
  • Sopivat pitkäkestoiseen säilytykseen jopa -70 °C:n lämpötiloissa
  • Vankka, pinottava, saranakansi
  • Näytteet on helppo tunnistaa kantta nostamatta
Isotooppiliuosten tai radioaktiivisten näytteiden suojattuun säilytykseen. Vaahtomuovilisäkkeet varmistavat lyijykapseleiden tai isotooppiliuoksia sisältävien pullojen säilytyksen.