VWR®, Beetasäteilyn kestävä jäteastiat
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8975EA 244 EUR
113-8975
VWR®, Beetasäteilyn kestävä jäteastiat
Laatikot Laatikot beeta- tai gammasäteilyä lähettäville kohteille
Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 10 mm.
  • Saranakansi helpottaa tyhjennystä
  • Lisänä pieni saranakansi täyttöaukon sulkemiseen
  • Vankka, vakaa ja helppo puhdistaa
Lyhytaikaiseen säilytykseen tai saastuneiden pipettikärkien, kanyylien, testiputkien ja muiden pienten osien hävitykseen.