VWR®, Beetasäteilyn kestävä jäteastiat
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8976EA 245 EUR
113-8976
VWR®, Beetasäteilyn kestävä jäteastiat
Laatikot Laatikot beeta- tai gammasäteilyä lähettäville kohteille
Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 10 mm.
  • Saranakansi helpottaa täyttämistä ja nopeaa tyhjentämistä
  • Vankka, vakaa ja helppo puhdistaa
Maksimisuoja saastuneiden aineiden lyhytaikaiseen säilytykseen tai hävitykseen.