Beetasäteilyn kestävät jätesäiliöt, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
113-2806EA 436 EUR
113-2806
Beetasäteilyn kestävät jätesäiliöt, Nalgene®
Laatikot Laatikot beeta- tai gammasäteilyä lähettäville kohteille
Akryylia, läpinäkyvä, paksuus: 9 mm.
  • Tuotteen mukana toimitetaan 2 litran HDPE-pullo nestemäistä jätettä varten. Orgaanisia liuottimia varten saatetaan tarvita eri pullo
  • Jätepullon suojus ei haittaa pullon käsittelyä
Toimitustiedot: Tuotteen mukana toimitetaan polyeteeninen pullo nestemäistä jätettä varten.