Hait: Reaktioastiat
Lasiset reaktioastiat ovat paksua lasia ja kestävät hyvin kuumentamista. Niihin on saatavana tasohios kannet, jotka kiinnitetään pidikkeellä
Lasiset reaktioastiat ovat paksua lasia ja kestävät hyvin kuumentamista. Niihin on saatavana tasohios kannet, jotka kiinnitetään pidikkeellä "clamp" ja kannen tiivisteenä käytetään o-rengasta. Kansia on olemassa yksikaulaisia tai monikaulaisia tarpeen mukaan. Itse reaktioastia voi olla sylinterin mallinen tai pyöreä. Tasapohjaisia reaktioastioita voi sekoittaa magneettisekoittimella. Pyöreäpohjaisia astioita voi lämmittää esim. lintuhauteella. Reaktiokolvit, joissa on hana alaosassa, on helppo tyhjentää ja niistä on helposti saatavissa näyte kesken prosessin.
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN® borosilicate glass.
Tuoteluettelon nro: (BOHLB320-01)
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: PFA, translucent.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: PFA, translucent.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN® borosilicate glass.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN® borosilicate glass.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: PTFE, white.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas, pyöreäpohjainen.
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Toimittaja: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Kuvaus: Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
Toimittaja: DWK Life Sciences
Kuvaus: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Tuoteluettelon nro: (PALL97134)
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Kuvaus: Reaktioastiat, sylinteri, Stainless steel pressure vessel, Ruostumaton teräs, Tilavuus: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom