Reaktiokolvi, sylinterinmalliset, tasohioksella, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
201-0116EA 355 EUR
201-0116 201-0117 201-0118 273-0112 201-0113 273-0111 201-0114 201-0115
Reaktiokolvi, sylinterinmalliset, tasohioksella, DURAN®
Reaktioastiat Reaktioastiat, sylinterin muotoiset
DURAN®, borosilikaattilasia 3.3, kirkas, pyöreäpohjainen.
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • Erittäin vähäisen lämpölaajenemisen ansiosta korkea lämpötilan muutoksien kestävyys
Litteä reunatiiviste (DN), ura, vakuumikäyttöön. Enimmäiskäyttöpaine 250 °C:ssa: 2,5 bar, 100/250 ml; 1,5 bar, 500/1000/2000 ml; 1,0 bar, 4000/6000 ml ja 0,5 bar, 10000 ml.
*Vessel cylindrical throughout and has a flat bottom.
Varoitus: Important: At a maximum operating temperature of +250 °C and at permissible operating pressure, the temperature difference in the glass wall of the flat flange reaction vessels may not exceed 30 °C.