Réacteurs gradués, cylindriques
Toimittaja: Lenz
LENZ06000479EA 753 EUR
LENZ06000479 LENZ06001249 LENZ06000137 LENZ06001149 LENZ06000258 LENZ06001585 LENZ06000279 LENZ06000158 LENZ06001588 LENZ06000476 LENZ06001488 LENZ06000273 LENZ06001482 LENZ06000594 LENZ06001485 LENZ06000473 LENZ06000494 LENZ06000270 201-1160 LENZ06000149 LENZ06001479 LENZ06000588 LENZ06000249 LENZ06001476 LENZ06000485 LENZ06001137 LENZ06000488 LENZ06001158 LENZ06001279 LENZ06001494 LENZ06000482 LENZ06001273 LENZ06001276 LENZ06001473 LENZ06001594 LENZ06001270 LENZ06001170
Réacteurs gradués, cylindriques
Reaktioastiat Reaktioastiat, sylinterin muotoiset
DURAN®, borosilikaattilasia, kirkas, pyöreäpohjainen.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.