Hait: Statiivirenkaat
Statiivia käytetään laboratoriossa mm. suppiloiden kannatteluun suppilotelineillä tai esim. pullojen, byrettien ja muiden tavaroiden tukemiseen tai kannatteluun. Statiivirenkaat on tarkoitettu kiinnitettäväksi statiivitankoon ja niitä on saatavana kiinnikkeillä tai ilman. Statiivirenkaiden materiaali voi olla esimerkiksi ruostumaton teräs tai galvanoitu teräs.
Statiivia käytetään laboratoriossa mm. suppiloiden kannatteluun suppilotelineillä tai esim. pullojen, byrettien ja muiden tavaroiden tukemiseen tai kannatteluun. Statiivirenkaat on tarkoitettu kiinnitettäväksi statiivitankoon ja niitä on saatavana kiinnikkeillä tai ilman. Statiivirenkaiden materiaali voi olla esimerkiksi ruostumaton teräs tai galvanoitu teräs.
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Galvanised steel (8 mm Ø).
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Steel, zinc plated.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Wire (Ø 4 mm), powder-coated.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Ruostumaton teräs 18/10.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: These support clips are coated with ceramic inside.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Retort rings made from stainless steel 18/10.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Steel, zinc plated.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Galvanised steel.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Ruostumaton teräs 18/10
Tuoteluettelon nro: (BOCH5505)
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Crucible retort ring made of stainless steel. Ideal for clamping of crucibles for heating substances over a gas flame.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: RSG
Kuvaus: These heavy-duty support rings are made from stainless steel.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Terästä, galvanoitu (8 mm Ø).
Tuoteluettelon nro: (452-0014)
Toimittaja: NICKEL ELECTRO
Kuvaus: Ring set, Alumiini, Keskeltä umpinaiset renkaat 452-0012:n kanssa käytettäviksi
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom