Teline, jossa pidike suppiloille
Toimittaja: Avantor
241-0045EA 309 EUR
241-0045
Teline, jossa pidike suppiloille
Statiivit
PU-pinnoitettu, valurautainen teline (200×450 mm), terästanko (500×12 mm), kohopää ja pidike neljälle suppilolle.
  • Telineen korkeutta voidaan säädellä
  • Telineen mitat 400×80 mm
  • Suppiloille tarkoitetut reiät ovat 100 mm ja reikien edessä olevat kolot ovat halkaisijaltaan 40 mm
Suitable for funnels with a diameter of up to 100 mm.