Lisävarusteet, Suppilopidikkeet
Toimittaja: Kartell
Kartell
221-1262EA 43.8 EUR
221-1262 221-1261
Lisävarusteet, Suppilopidikkeet
Statiivit
PP, valkoinen, rikkoutumaton
  • Suppiloille, jotka ovat halkaisijaltaan 50-120 mm
  • Nupit, jotka sopivat halkaisijaltaan 8-14 mm:n tankoihin
  • Sisäke vaihdettavissa eri kokojen välillä