Hait: Statiivitangot
Statiivitankoja on saatavana sekä ilman kierrettä että M10-kierteellä varustettuna. Tankoja on valittavana eri pituisena väliltä 250 mm - 1500 mm. Kierteellä oleva metallitanko voidaan myös pidentää erilaisilla jatkoliittimillä, joita saa lisävarusteena. Materiaaliltaan kiinnitystanko voi olla ruostumatonta terästä, alumiini-, sinkki- tai nikkelipinnoitettua terästä tai PTFE:ta. Statiivitankoon on saatavissa kiinnitysjalustoja ja -koukkuja.
Statiivitankoja on saatavana sekä ilman kierrettä että M10-kierteellä varustettuna. Tankoja on valittavana eri pituisena väliltä 250 mm - 1500 mm. Kierteellä oleva metallitanko voidaan myös pidentää erilaisilla jatkoliittimillä, joita saa lisävarusteena. Materiaaliltaan kiinnitystanko voi olla ruostumatonta terästä, alumiini-, sinkki- tai nikkelipinnoitettua terästä tai PTFE:ta. Statiivitankoon on saatavissa kiinnitysjalustoja ja -koukkuja.
25  results were found
SearchResultCount:"25"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ruostumatonta terästä, ontot.
Tuoteluettelon nro: (444-0919)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (241-0066)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Duralumiini, vakaa.
UOM: 1 * 5 Items
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Extension rods made from stainless steel.
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Virginal rods made of white PTFE.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Ruostumaton teräs.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Steel, zinc plated.
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Terästä, galvanoitu.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Galvanised steel.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Galvanised steel.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Stainless steel 18/10.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Anodised aluminium.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Stainless steel 18/10.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Toimittaja: NICKEL ELECTRO
Kuvaus: Aluminium, mild steel or stainless steel.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 25
no targeter for Bottom