Tangot, joissa ei kierrettä, Labomeca®
Toimittaja: Avantor
VWR® Labomeca®
241-0066EA 52.7 EUR
241-0066
Tangot, joissa ei kierrettä, Labomeca®
Statiivitangot
Duralumiini, vakaa.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Vakaa, kevyt ja kestävä