Hait: Statiivit
Statiivia käytetään laboratoriossa mm. suppiloiden kannatteluun suppilotelineillä tai esim. pullojen, byrettien ja muiden tavaroiden tukemiseen tai kannatteluun. Statiiveita löytyy erikokoisilla ja mallisilla jalustoilla sekä eri korkuisilla tangoilla.
Statiivia käytetään laboratoriossa mm. suppiloiden kannatteluun suppilotelineillä tai esim. pullojen, byrettien ja muiden tavaroiden tukemiseen tai kannatteluun. Statiiveita löytyy erikokoisilla ja mallisilla jalustoilla sekä eri korkuisilla tangoilla.
93  results were found
SearchResultCount:"93"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (41909.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: These stands ensure that your cylinder will be stable on a benchtop or other flat surface.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: H-muotoiset jalustat ja nikkelipäällysteinen tanko sekä harmaa, marmoroitu, valurautainen pohjalaatta (420×400 mm).
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kolmijalat (A): kolmijalka valurautaa, taottua metallia muistuttava maalipinta, teräksinen tukitanko, niklattu.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Roller bar platform, Rullatankoalusta, jonka neljä säädettävää, pehmustettua rullaa pitävät lasitarvikkeet paikoillaan, 457 x 457 mm, tangon koko 457 mm, Tuotteelle: Ravistelijat, Standard/Advanced 3500
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PP, valkoinen.
Tuoteluettelon nro: (241-0104)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PU-pinnoitettu valurautainen jalusta, korkealuokkaisesta teräksestä valmistettu tanko 500×12 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: The use of levelling platforms in electrophoresis can be a big help in maintaining a uniform gel thickness and therefore a uniform and quality sample ...
Tuoteluettelon nro: (241-0089)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Tukilevy, nelikulmainen.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (241-0045)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PU-pinnoitettu, valurautainen teline (200×450 mm), terästanko (500×12 mm), kohopää ja pidike neljälle suppilolle.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Asennuskannattimet Labomeca®-kokoonpanoille.
Tuoteluettelon nro: (241-0046)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PU-pinnoitettu valurautajalusta 200×450 mm, terästanko 500×12 mm, kohopää ja pidike kahdelle suppilolle.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (444-0918)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Ruostumaton teräs. Tukeva, luistamaton jalusta monenlaiseen käyttöön. M10-kierrereikä etupuolella ja säädettävät jalat epätasaisille pinnoille.
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (GENO786-888)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Magnetic stand is designed for the efficent pull down of magnetic beads in 1,5 and 2 ml micro centrifgue tubes.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (VELPA00000383)
Toimittaja: VELP SCIENTIFIC
Kuvaus: The Double rod Mini H-Stand set is designed for light weigh instruments and comes complete of all its parts. This stand is designed to avoid rotation ...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: USBECK Laborgeräte
Kuvaus: Terästä, jauhepinnoitettu.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom