Elektroditeline
Toimittaja: VWR
VWR®
241-0114EA 262 EUR
241-0114
Elektroditeline
Elektroditeline
Harmaarautateline kahdelle elektrodille.
  • Tukeva maalattu valurautajalusta
  • Tukitanko ruostumatonta terästä
  • Elektroditeline, akryyliä, kiinnitys päällystetyillä ruuveilla