Jalustat
Toimittaja: Usbeck
241-7175EA 134 EUR
241-7175 241-7101 241-0348 USBE2014-2144 241-7102 241-0366 USBE2015
Jalustat
Statiivit
Ruostumaton teräs. Tukeva, luistamaton jalusta monenlaiseen käyttöön. M10-kierrereikä etupuolella ja säädettävät jalat epätasaisille pinnoille.
  • Tukeva kumijalusta
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa
  • Kestävä
Sertifikaatit: DIN 12892/55