Turva-avain
Toimittaja: VWR
VWR®
241-0053EA 26.6 EUR
241-0053
Turva-avain
Kiintoavain
Toughened steel. This six-sided key is designed for use with Labomeca® bosses, joints and feet.
Ontot kuusiokoloruuvit voidaan korvata siipiruuveilla kokoonpanoissa, jotka täytyy purkaa usein.