Tukilevyt
Toimittaja: VWR
241-0089EA 280 EUR
241-0089
Tukilevyt
Statiivit
Tukilevy, nelikulmainen.
  • Laaja pinta, 200×200 mm
  • Voidaan kiinnittää T-ruuvilla kaikkiin statiivitankoihin, joiden Ø enintään 16 mm
  • Reikä keskellä, halkaisija 7 mm