Kahvallinen keittoastia
Toimittaja: Haldenwanger
213-5903EA 65.4 EUR
213-5903 213-5904 213-5902 213-5905 213-5901 213-5906
Kahvallinen keittoastia
Haihdutusmaljat/Tarjottimet/Altaat Kattilat
Posliinia, kahvallinen. Kaatonokka ja posliinikahva. Lasitettu valkoiseksi reunaa lukuun ottamatta.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä (1000 °C)
  • Vähäinen lämpölaajeneminen
Sertifikaatit: EN 60672-3 Group C100, Type C110