Hait: Leikkausveitset ja veitsen terät
Leikkausveitsiä on saatavilla niin autoklavoitavia, uudelleen käytettäviä veitsiä kuin myös irrallisia veitsenteriä ja -kahvoja.  Preparointiveitsiä on saatavana myös steriileinä, kertakäyttöisinä. Skalpelliteriä on paljon erilaisia.
Leikkausveitsiä on saatavilla niin autoklavoitavia, uudelleen käytettäviä veitsiä kuin myös irrallisia veitsenteriä ja -kahvoja. Preparointiveitsiä on saatavana myös steriileinä, kertakäyttöisinä. Skalpelliteriä on paljon erilaisia.
65  results were found
SearchResultCount:"65"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Hiiliterästä.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: A versatile and comprehensive range for morticians and pathologists for use in autopsy, histopathology and general post-mortem procedures.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Terä ruostumatonta terästä ja muovivarsi.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: These non sterile disposable scalpels consist of a stainless steel blade and a PS handle.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Stainless steel.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Stainless steel.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: These sterile stitch cutters are made from either carbon steel or stainless steel.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Stainless steel blade, plastic handle. These disposable safety scalpels support and enhance safe passing procedures and protocols already practiced wi...
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Bulbous stainless steel handles for surgical scalpel blades. Individually sleeved.
Tuoteluettelon nro: (RSGA066.601)
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Dissecting scalpel made from chrome steel (1.4034).
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Surgical quality blades for use with handles No. 5A and No. 6A.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: The ACM tool set is presented in a resilient blue carry case and contains a comprehensive range of 13 precision ground carbon steel blades manufacture...
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Scalpel blades, Hiiliteräs, Ei steriili, No. 15A, Foil packets of 5, carbon steel
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: These acrylic craft knife handles have a stainless blade fitting.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Ruostumaton teräs.
Toimittaja: SWANN-MORTON
Kuvaus: Sets consisting of a smooth blue acrylic handle and a pack of five blades. Ideal for craft professionals and enthusiasts.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 65
no targeter for Bottom