Laboratoriosakset, suorat
Toimittaja: RSG Solingen
233-1215EA 12 EUR
233-1215 233-1231 233-1232 233-1221 233-1211 233-1222 233-1212 233-1224 233-1214
Laboratoriosakset, suorat
Sakset
Ruostumaton teräs, INOX 4021.
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Nopea ja helppo puhdistaa