Kauhat, mittakauhat, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
231-0027EA 35.8 EUR
231-0027 231-0025 231-0026 231-0023 231-0024 231-0472 231-0022
Kauhat, mittakauhat, Azlon®
Kauhat
PP, white. Scoops with flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys, murtumaton
  • Lämmönkestävä 130 °C:een, voidaan autoklavoida
  • Kauhan tilavuus on merkitty varteen