Kauhat
Toimittaja: Vitlab
231-0755EA 90.7 EUR
231-0755 231-0753 231-0754 231-0751 231-0752 231-0750 231-1087 231-1086
Kauhat
Kauhat
HDPE, läpikuultava. Tasaiset päät ja vahvistettu kahva.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä 105 °C:een asti
  • Kauhan tilavuus on merkitty varteen