Hait: Mikrolevyn tiivisteet
Sulkijakalvo ja sulkijateippi kuoppalevyille (plate sealing film tai sealing tape) on nimike ohuista muovikalvoista, jotka levitetään kuoppalevyn päälle suojaamaan kuopissa olevia näytteitä kuljetuksen, säilytyksen tai käsittelyn, kuten ravistelun aikana. Sulkijakalvoja valmistetaan useista materiaaleista. VWR:n valikoimissa on sekä asetaattikalvoja, polyeteenikalvoja, polyesterikalvoja ja alumiinikalvoja että hengittäviä ryonkalvoja riippuen käyttösovellutuksesta. Sulkijakalvoja on sekä lämpösuljettavia kalvoja ja membraaneita että yleisemmin liimaan perustuvia liimakalvoja tai liimateippejä. Yleensä liimautuvat sulkukalvot ovat paineesta aktivoituvaan liimaan perustuvia käsittelyn helpottamiseksi. Alumiiniset sulkijakalvot ovat yleensä lämpösulkijalaitteella lämpösuljettavia eli kuumahitsattavia (englanniksi heat sealing film). Sulkijateippejä käytetään paljon myös qPCR sovellutuksissa ja näissä sovellutuksissa sulkijakalvon läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää hyvän lämmönkestävyyden ohella. qPCR -kalvot (PCR-teippi tai PCR-kalvo, englanniksi PCR sealing film tai PCR sealing tape) ovat siksi yleensä polyesterikalvoja. Sulkijateippejä on olemassa myös eri paksuisia riippuen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi lävistettävät sulkijakalvot ovat ohuita, kun taas näytteiden säilytykseen tarkoitetut sulkijakalvot ovat paksuja haihtumisen ja kaasujenvaihdon minimoimiseksi. Ryonteipit taas ovat hengittäviä kuitukangaskalvoja soluviljelytarkoituksiin. Alumiiniset sulkijakalvot ovat yleensä myös lävistettäviä ja ne suojaavat näytettä valolta. Sulkijakalvoja on saatavilla sekä valmiiksi kuoppalevyn kokoiseksi leikattuina arkkeina, että rullalla olevana sulkijateippinä. Rullattua sulkijateippiä käytetään yleensä vain automaattisissa kuoppalevyn sulkijalaitteissa.
Sulkijakalvo ja sulkijateippi kuoppalevyille (plate sealing film tai sealing tape) on nimike ohuista muovikalvoista, jotka levitetään kuoppalevyn päälle suojaamaan kuopissa olevia näytteitä kuljetuksen, säilytyksen tai käsittelyn, kuten ravistelun aikana. Sulkijakalvoja valmistetaan useista materiaaleista. VWR:n valikoimissa on sekä asetaattikalvoja, polyeteenikalvoja, polyesterikalvoja ja alumiinikalvoja että hengittäviä ryonkalvoja riippuen käyttösovellutuksesta. Sulkijakalvoja on sekä lämpösuljettavia kalvoja ja membraaneita että yleisemmin liimaan perustuvia liimakalvoja tai liimateippejä. Yleensä liimautuvat sulkukalvot ovat paineesta aktivoituvaan liimaan perustuvia käsittelyn helpottamiseksi. Alumiiniset sulkijakalvot ovat yleensä lämpösulkijalaitteella lämpösuljettavia eli kuumahitsattavia (englanniksi heat sealing film). Sulkijateippejä käytetään paljon myös qPCR sovellutuksissa ja näissä sovellutuksissa sulkijakalvon läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää hyvän lämmönkestävyyden ohella. qPCR -kalvot (PCR-teippi tai PCR-kalvo, englanniksi PCR sealing film tai PCR sealing tape) ovat siksi yleensä polyesterikalvoja. Sulkijateippejä on olemassa myös eri paksuisia riippuen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi lävistettävät sulkijakalvot ovat ohuita, kun taas näytteiden säilytykseen tarkoitetut sulkijakalvot ovat paksuja haihtumisen ja kaasujenvaihdon minimoimiseksi. Ryonteipit taas ovat hengittäviä kuitukangaskalvoja soluviljelytarkoituksiin. Alumiiniset sulkijakalvot ovat yleensä myös lävistettäviä ja ne suojaavat näytettä valolta. Sulkijakalvoja on saatavilla sekä valmiiksi kuoppalevyn kokoiseksi leikattuina arkkeina, että rullalla olevana sulkijateippinä. Rullattua sulkijateippiä käytetään yleensä vain automaattisissa kuoppalevyn sulkijalaitteissa.
134  results were found
SearchResultCount:"134"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä 77,5 µm:n paksuiset polyesterisulkijakalvot eivät vain peitä vaan tiivistävät tehokkaasti jokaisen kuopan, jolloin höyrystyminen jää mahdollisimm...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Transparent polyester films with strong, non absorbing, non fluorescing, medical grade adhesive for superior performance in qPCR applications. Supplie...
Tarjous
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker®, Mikrolevyn tiiviste, Mat (96 wells), Single sheet/mat/strip, Capmat for J.T.Baker plate square well 96, Well top shape: Square, EVA, Transparent, Ei-puhkaistavasta, Ei steriili
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Viskoosikalvo, liima lääketieteellistä laatua. Hydrofobinen, huokoinen kalvo arkkirullana soluviljely-, säilytys- ja 96-kuoppalevyjen tiivistämiseen t...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Alumiinisulkijakalvo, jossa on käytetty biologisesti reagoimatonta liima-ainetta. Folio on helppo lävistää manuaalisen tai automaattisen pipetin kärje...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® WebSeal™, Mikrolevyn tiiviste, Mat (96 wells), Single sheet/mat/strip, Alcohol resistant, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, alcohol resistant, Well top shape: Round, EVA, kirkas, Ei steriili
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VWR® MicroMat CLR, Mikrolevyn tiiviste, Mat (384 wells), Single sheet/mat/strip, MicroMat CLR, Sealmat (block cover), 384 square well shape, Well top shape: Square, Silikonisten, kirkas, Ei steriili
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These heat resistant 74,9 µm thick films are designed for thermal cycling applications. Polypropylene films are not pierceable. For PCR applications, ...
Tuoteluettelon nro: (391-1291)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These films are 240 µm thick black vinyl with adhesive for use with 96-well, 384-well and 1536-well black microplates. They fit within the edges of ra...
UOM: 1 * 50 Items
Tuoteluettelon nro: (43001-0017)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: Suitable to use with J.T.Baker® Plate Round Well 43001-0010, 43001-0016 or 43001-0116.
UOM: 1 * 20 Items
Tuoteluettelon nro: (43001-0104)
Toimittaja: Avantor
Kuvaus: J.T.Baker®, Mikrolevyn tiiviste, Mat (96 wells), Single sheet/mat/strip, Capmat for J.T.Baker® Plate Medio, Well top shape: Round, EVA, Transparent, Ei-puhkaistavasta, Ei steriili
UOM: 1 * 20 Items
Tuoteluettelon nro: (391-1293)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä 240 µm paksut, valkoisesta vinyylistä valmistetut ja liimalla tiivistetyt kalvot soveltuvat käytettäväksi valkoisissa kuoppalevyissä. Kun ka...
UOM: 1 * 50 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Polyesterikalvo ja akryyliliima. Näitä rullaan pakattuja kalvoarkkeja suositellaan ELISA-testeihin, yleiseen inkubointikäyttöön ja lyhytaikaiseen vara...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Identical to polyester films above, but include a colour dot and white writing area on each end tab for plate identification. End tabs with backing re...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: 50 µm polyolefin films with 50 µm inert encapsulated silicone adhesive. Especially suited for qPCR, storage and protein crystallisation applications. ...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These soft, non permeable 63,5 µm thick aluminium foils, with strong medical grade adhesive, eliminate the need for heat sealing devices or mats durin...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 134
no targeter for Bottom