VWR®, Sulkijakalvo ja sulkijamatto PCR-levyille
Toimittaja: VWR
VWR®
732-0590EA 33.06 EUR
732-0590 732-0589
VWR®, Sulkijakalvo ja sulkijamatto PCR-levyille
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Läpinäkyvät silikonimatot sopivat useimpiin 96-kuoppaisiin PCR-levyihin.
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Can be cleaned and reused
  • Autoclavable at 121 °C
Vähentää haihtumista 96-kuoppalevyjä käsiteltäessä.