Kuoppalevyt, kiteytyslevyt, 96-kuoppaiset, CrystalQuick™ ja CrystalDrop™, CrystalStar™
Toimittaja: Greiner bio-one
CrystalStar™
736-0222EA 648 EUR
736-0222 737-3505 737-3504 737-3503 737-3525 737-3502 737-3501
Kuoppalevyt, kiteytyslevyt, 96-kuoppaiset, CrystalQuick™ ja CrystalDrop™, CrystalStar™
Kuoppalevyt Kiteytyslevyt
PS paitsi LBR-levyt (polyolefiini). CrystalStar™-tuotesarjaan kuuluu kiteytyslevyjä ja lisävarusteita, jotka on suunniteltu erityisesti kiteytykseen tehomittakaavassa.
  • Kaikki levyt Terasaki-levyjä lukuun ottamatta ovat SBS-standardin mukaisia
  • Hydrofobisella pinnalla varustettu levyt (CrystalQuick™ Plus) membraaniproteiinien nanolitrakiteytykseen
  • LBR (low birefringence, pieni kahtaistaittavuus) -levyt on suunniteltu erityisesti polarisoituneen valon kanssa käytettäväksi
Nämä levyt on suunniteltu sitting drop -sovelluksiin. Jokainen 96 kammiosta sisältää kohotetun alustan, jossa on yksi tai kolme kiteytyskuoppaa. CrystalDrop™-kannen kanssa samanaikaiset kokeet ovat mahdollisia sitting drop- ja hanging drop -menetelmillä.
Kolmella kammiokohtaisella kiteytyskuopalla CrystalQuick™ SW (neliönmuotoiset kuopat) mahdollistaa 288 näytteen testauksen levyä kohti. Kuoppien litteä pohja varmistaa hyvät optiset ominaisuudet.
CrystalQuick™ RW (pyöreät kuopat) -levyyn mahtuu myös 288 näytettä. Kiteytyskuopan pohja on kovera.
CrystalQuick™ LP -kiteytyslevyjen (neliönmuotoiset kuopat, matala profiili) piirteitä ovat erinomaiset optiset ominaisuudet. Kiteiden keräämistä on helpotettu kuoppien kulmikkailla seinillä. Matala profiili vähentää säilytystilan tarvetta.