  • Kriteerit
    • In Stock (7)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Kuoppalevyjen sulkijakalvot
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/26/20236926.jpg
Sulkijakalvo ja sulkijateippi kuoppalevyille (plate sealing film tai sealing tape) on nimike ohuista muovikalvoista, jotka levitetään kuoppalevyn päälle suojaamaan kuopissa olevia näytteitä kuljetuksen, säilytyksen tai käsittelyn, kuten ravistelun aikana. Sulkijakalvoja valmistetaan useista materiaaleista. VWR:n valikoimissa on niin asetaattikalvoja, polyeteenikalvoja, polyesterikalvoja ja alumiinikalvoja kuin myö hengittäviä ryonkalvoja riippuen käyttösovellutuksesta. Sulkijakalvoja on sekä lämpösuljettavia kalvoja ja membraaneita että yleisemmin liimaan perustuvia liimakalvoja tai liimateippejä. Yleensä liimautuvat sulkukalvot ovat paineesta aktivoituvaan liimaan perustuvia käsittelyn helpottamiseksi. Sulkijateippejä käytetään paljon myös qPCR sovellutuksissa ja näissä sovellutuksissa sulkijakalvon läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää hyvän lämmönkestävyyden ohella. qPCR -kalvot (PCR-teippi tai PCR-kalvo, englanniksi PCR sealing film tai PCR sealing tape) ovat siksi yleensä polyesterikalvoja. Sulkijateippejä on olemassa myös eri paksuisia riippuen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi lävistettävät sulkijakalvot ovat ohuita, kun taas näytteiden säilytykseen tarkoitetut sulkijakalvot ovat paksuja haihtumisen ja kaasujenvaihdon minimoimiseksi. Alumiiniset sulkijakalvot ovat yleensä myös lävistettäviä ja ne suojaavat näytettä valolta. Sulkijakalvoja on saatavilla sekä valmiiksi kuoppalevyn kokoiseksi leikattuina arkkeina, että rullalla olevana sulkijateippinä. Rullattua sulkijateippiä käytetään yleensä vain automaattisissa kuoppalevyn sulkijalaitteissa.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Mikrolevyjen sulkijateipit, WebSeal, PE/Silicone, kirkas
Tuoteluettelon nro: (732-2610)
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   Polyesterikalvo, jossa akryyliliima. Erinomainen sulkijakalvo kaikille MicroWell-levyille, joita käytetään PCR-töissä ja soluviljelyssä.
UOM:  1 * 200 Items
Tuoteluettelon nro: (391-0113)
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   Polyester tape with acrylic adhesive. Easy peel, easy seal general-purpose tape with a faster application time than normal tape in loose sheets.
UOM:  1 * 1.000 Items
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   Effective sealing of all microplate formats. For storage, PCR, microscopy, culture and protection.
Toimittaja:  CHROMACOL
Kuvaus:   Mikrolevyjen sulkijateipit, WebSeal, Alumiini/Silikoni
Toimittaja:  NUNC
Kuvaus:   Vinyl film with pressure sensitive acrylate adhesive. For application to plate top or bottom, to protect light sensitive samples.
UOM:  1 * 50 Items
Toimittaja:  Corning Life Science
Kuvaus:   Helppo kiinnittää ja irrottaa lyhyt- ja pitkäaikaista säilytystä varten. Varma tiiviste haihtumisen ja kondensaation vähentämiseen.
Toimittaja:  Thermo Scientific
Kuvaus:   Microplate sealing tape consisting of pre-cut, pressure-sensitive sheets for sealing the surface of standard 96-well or 384-well microplates during in...
UOM:  1 * 100 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 10
  1  2  Seuraava