Hait: Sulkijafilmit
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Parafilm® M is a semi-transparent, flexible, thermoplastic film with two-way stretch. This odourless and colourless film provides a tight, moisture-pr...
Tuoteluettelon nro: (113-9674)
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Universal, semi-transparent, highly elastic film designed for airtight and moisture-proof sealing and many other manual applications. The film can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BRDY065508)
Toimittaja: Brady
Kuvaus: Sulkijafilmit, Polyesteri
UOM: 1 * 40 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Seal-R-film™ sealing film seals beakers, flasks, and other vessels.
Toimittaja: DIVERSIFIED BIOTECH
Kuvaus: Sulkijafilmit, DuraSeal®, Pituus: 76,2 m, Leveys: 101,6 mm, PE
Tuoteluettelon nro: (KING756030)
Toimittaja: KING DISPOSABLES
Kuvaus: Sulkijafilmit, Pituus: 300 m, Leveys: 30 cm, PVC
UOM: 1 * 6 Items
Toimittaja: KING DISPOSABLES
Kuvaus: Food wrap cling film of eight micron thickness.
Tuoteluettelon nro: (DIVEBMTM-2000)
Toimittaja: DIVERSIFIED BIOTECH
Kuvaus: Breathe-EASIER micropermeable membranes are ideal for cell growth, concentrating samples, and gas exchange. Formatted with an easy to use finger tab, ...
UOM: 1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (PROOVHG-FKP30-R15)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (FISH2N600600)
Toimittaja: FISHER CONTAINER CORP
Kuvaus: Clear LDPE, amine-free antistatic film ideal for partitioning during retrofitting or construction. Specially formulated to reduce particulate contamin...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom