VWR® Parafilm® M, Annostelija Tiivistekalvolle
Toimittaja: VWR
Parafilm® M
631-0726EA 135 EUR
631-0726
VWR® Parafilm® M, Annostelija Tiivistekalvolle
Tiivistyskalvon annostelijat
Parafilm® M -tiivistekalvon puhtaana säilyttämiseen ja helppoon annosteluun.
  • Suunniteltu kahdelle rullalle, joiden leveys on 50 mm, tai yhdelle 100 mm leveälle rullalle
  • Sahalaitainen terä helpottaa leikkaamista
  • Helppo puhdistaa