Discover novel ways to accelerate your research.
Flexible and easy to use, from full-spectrum DNA analysis in just 5 seconds to automated image-based cell analysis over several days.
Discover now
TECAN microplate readers
Learn more
Hait: Soluseulat, strainers
Soluseulat (Cell strainers) on yleisin tapa poistaa soluklustereita sekä viljelyjäänteitä virtaussytometriaan (flow cytometry) tehtävistä näytteistä. Soluseulat lajitellaan homogeenisesti huokosilla täytetyn suodatusverkon (mesh) huokoskoon mukaan ja yleisimmät koot ovat 40 µm, 70 µm sekä 100 µm. 50 ml:n sentrifugiputken kanssa yhteensopivat soluseulat ovat yleisin käytetty formaatti. Tuotteet ovat steriilejä, yksittäispakattuja sekä pyrogeenivapaita. Lisäksi on saatavilla käytännöllisempiä, suoraan pipetin kärkeen kiinnitettäviä pienemmän kuolleen tilavuuden sekä paremman toistettavuuden tuottavia malleja.
Soluseulat (Cell strainers) on yleisin tapa poistaa soluklustereita sekä viljelyjäänteitä virtaussytometriaan (flow cytometry) tehtävistä näytteistä. Soluseulat lajitellaan homogeenisesti huokosilla täytetyn suodatusverkon (mesh) huokoskoon mukaan ja yleisimmät koot ovat 40 µm, 70 µm sekä 100 µm. 50 ml:n sentrifugiputken kanssa yhteensopivat soluseulat ovat yleisin käytetty formaatti. Tuotteet ovat steriilejä, yksittäispakattuja sekä pyrogeenivapaita. Lisäksi on saatavilla käytännöllisempiä, suoraan pipetin kärkeen kiinnitettäviä pienemmän kuolleen tilavuuden sekä paremman toistettavuuden tuottavia malleja.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Steriilit ja helppokäyttöiset soluseulat on valmistettu vahvasta nailonverkosta, jonka silmät ovat tasaetäisyyksillä. Seulojen avulla primaarisolujen ...
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Helppo, käyttövalmis tapa saada jatkuvasti yhtenäisempi yksisolususpensio. Valmistettu vahvasta nailonverkosta ja saatavana 40, 70 tai 100 µm:n huokos...
Toimittaja: Biotium
Kuvaus: MemBrite™ Fix cell surface staining kits are designed for covalently staining the surface of live cells to conveniently visualise cell boundaries in i...
Toimittaja: Corning
Kuvaus: Corning® cell strainers are sterile, easy to use devices for rapidly isolating primary cells to consistently obtain a uniform single-cell suspension f...
Toimittaja: Greiner Bio-One
Kuvaus: EASYstrainer™ is designed for fast and safe filtration of cell suspensions and primary cell isolates. The filter fits all standard 50 ml tubes and is ...
Toimittaja: Bel-Art Products, a Part of SP
Kuvaus: Cell strainer, 40 µm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom