Hait: Alus- ja peitinlasit
Meillä on laaja valikoima mikroskooppilaseja.<br />Aluslasit eli objektilasit ovat pääsääntöisesti valmistettu laadukkaasta soodalasista. Aluslaseja on saatavana monia eri kokoja, peruskoot standardien  ISO 8037/I , 26 x 76 x 1.0mm (+0/-1.0mm) tai  BS7011., 25.5 x 75.5mm (+0.5/-0.0mm) mukaan. Muita paksuuksia on saatavana 0,6 -2,0 mm.  Aluslaseja on saatavana myös mattapäänä. Leikattu reuna on edullisin vaihtoehto. Hiotuilla reunoilla ja pyöristetyillä kulmilla työskentely aluslaseilla on miellyttävämpää.<br />Peitinlasit on valmistettu pääsääntöisesti borosilikaattilasista ja niitä on saatavana pyöreinä, neliöina ja suorakaiteen mallisena. <br />Aluslasivalikoimaan kuuluvat myös pintakäsitellyt lasit, kemiallisesti pinnoitettuja tai sähköisen varauksen omaavia aluslaseja löytyy myös automaatiokäyttöön.
Meillä on laaja valikoima mikroskooppilaseja.
Aluslasit eli objektilasit ovat pääsääntöisesti valmistettu laadukkaasta soodalasista. Aluslaseja on saatavana monia eri kokoja, peruskoot standardien ISO 8037/I , 26 x 76 x 1.0mm (+0/-1.0mm) tai BS7011., 25.5 x 75.5mm (+0.5/-0.0mm) mukaan. Muita paksuuksia on saatavana 0,6 -2,0 mm. Aluslaseja on saatavana myös mattapäänä. Leikattu reuna on edullisin vaihtoehto. Hiotuilla reunoilla ja pyöristetyillä kulmilla työskentely aluslaseilla on miellyttävämpää.
Peitinlasit on valmistettu pääsääntöisesti borosilikaattilasista ja niitä on saatavana pyöreinä, neliöina ja suorakaiteen mallisena.
Aluslasivalikoimaan kuuluvat myös pintakäsitellyt lasit, kemiallisesti pinnoitettuja tai sähköisen varauksen omaavia aluslaseja löytyy myös automaatiokäyttöön.
166  results were found
SearchResultCount:"166"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (TTR011-25EA)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Spirochetes TISSUE-TROL™ Control Slides from rabbit testicle tissue containing spirochetes (Treponema pallidum), TISSUE-TROL™
UOM: 1 * 25 Items
Tuoteluettelon nro: (S2645-25EA-H)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Suitable for use with Sigma Silver Stain, Modified Steiner-Steiner, Procedure No. HT101, and other silver impregnation techniques.
UOM: 1 * 25 Items
Tuoteluettelon nro: (1.02755.0001)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Histology slides are essential in the support of formal quality assurance programs to monitor staining performance in pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Merck
Kuvaus: ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as existing products.
Tuoteluettelon nro: (TTR004-25EA)
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Kuvaus: Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Candida albicans.
UOM: 1 * 25 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Mikroskooppialuslasi, VWR®, Edges: Cut, P×L: 76×26 mm, Paksuus: 1,0 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Näissä mikroskoopin objektilaseissa on vaalea, läpinäkymätön pinnoite eri väreissä.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Colour frosted microscopy slide, Cut edges, VWR®, vihreä
Tarjous
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Superfrost Plus -levyt on käsitelty erityisesti pakastekudosleikkeitä varten.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Microscope slides recommended for haematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopatholog...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (720-2928)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Prepared slides for zoology i.e. vertebrates and mammals including.
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Tuoteluettelon nro: (631-1161)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Microscope slides with double-frosted ends designed for human blood, body fluids tests, as well as paraffin sections.
UOM: 1 * 2.500 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Nämä pestyt ja kiillotetut liukumäet tarjoavat korkealaatuisia tuloksia.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Tuoteluettelon nro: (631-1238)
Toimittaja: KLINIPATH
Kuvaus: These silane adhesive slides are specially designed for thermal transfer printers.
UOM: 1 * 2.500 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 166
no targeter for Bottom