  • Kriteerit
    • In Stock (243)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Lastat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/48/18945348.jpg
Lastat, spaattelit tai sekoitus spatulat ovat käteviä apuvälineitä laboratorio työskentelyssä. Näytteenottolastat ovat V-muotoisia lastoja jauheille, rakeille ja tahnoille.
Saatavana erilaisista materiaaleista; metallia, muovia, keraamista tai lasia. Myös kertakäyttöisiä ja valmiiksi steriilejä löytyy.
Valikoimastamme löydät myös kaksoislastat, mikrospaattelit, lusikkaspaattelit ja lääkelastat.
Spaattelisarjasta löytyy erimalliset ja kokoiset lastat. Lisäksi löytyy laboratoriotyökalusettejä, joissa mukana saattaa olla myös pinsetit ja sakset.
Kielilasta löytyy sekä puisena (puulasta) että muovisena. Lasinen kolmiosauva on tarkoitettu viljelyyn. Vibraatio-lasta annostelee kätevästi pieniä hippusia kerralla.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"200"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   PP. Monikäyttöiset, kestävät ja edulliset työkalut kemiallisten ja biologisten näytteiden keräämiseen, kuljetukseen ja käsittelyyn.
Tuoteluettelon nro: (231-0492)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Valkoista polystyreeniä. Spaattelissa on pitkä, ergonominen ja tukeva kahva. Terävä kärki läpäisee helposti paperi- ja muovipussit.
UOM:  1 * 100 Items
Tuoteluettelon nro: (231-2176)
Toimittaja:  RSG
Kuvaus:   Ruostumaton teräs 18/10. Kuusi spaattelia ja yhdet ruostumattomasta teräksestä valmistetut pinsetit. Toimitetaan mustassa PU-nahkakotelossa.
UOM:  1 * 1 Each
Toimittaja:  RSG
Kuvaus:   Stainless steel.
Toimittaja:  RSG
Kuvaus:   Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen.
Toimittaja:  Sampling Systems
Kuvaus:   PS or HDPE, sterile or non sterile. These disposable micro spatulas are ideal for sampling small volumes.
Toimittaja:  RSG
Kuvaus:   Ruostumaton 18/10-teräs, antimagneettinen. Monikäyttöiset lastat, pyöreä varsi, toinen pää tasainen ja toinen pyöristetty.
Toimittaja:  BÜRKLE
Kuvaus:   PS. Double spatula with a 0,5 ml spoon and a 17 mm spatula blade. Ideal for use as a sampling spoon, for measuring or transferring small amounts, as a...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 200
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Seuraava 