VWR®, Lastat, spaattelit, kertakäyttöiset
Toimittaja: VWR
VWR®
231-0416EA 74.5 EUR
231-0416 231-0106 231-0104 231-0369 231-0105 231-0103 231-0593
VWR®, Lastat, spaattelit, kertakäyttöiset
Lastat
PP. Monikäyttöiset, kestävät ja edulliset työkalut kemiallisten ja biologisten näytteiden keräämiseen, kuljetukseen ja käsittelyyn.
  • Kestävät mietoja happoja ja emäksiä
  • Vähemmän ristikontaminaatiota
  • Voidaan autoklavoida
Lastan innovatiivisen muotoilun ansiosta sitä voidaan käyttää lastana, lusikkana, kauhana, sekoitussauvana tai pyyhkimenä. Soveltuu erinomaisesti nestetypessä jäädytettyjen näytteiden talteenottoon. Makromalliset kertakäyttöiset lastat ovat 50% suurempia kuin normaalit kertakäyttöiset lastat. Pitkän varren ansiosta näytteiden kerääminen suuremmista astioista on helpompaa.
Sertifikaatit: FDA:n elintarvikkeiden käsittelyä koskevien standardien mukainen.