Spaatteli, apteekkilastain
Toimittaja: Bochem
231-1076EA 19 EUR
231-1076 231-1073 231-2195 231-1078 231-1074 231-1072 231-1077 231-1075
Spaatteli, apteekkilastain
Lastat
Teräosa ruostumaton teräs, puuvarsi.
  • Terä kestää hyvin lämpöä
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Nopea ja helppo puhdistaa