Spaattelit, pulveri
Toimittaja: Bochem
231-1059EA 8.8 EUR
231-1059 231-1058 231-1057 231-0560 231-2244 231-2189 231-2188 231-2187
Spaattelit, pulveri
Lastat
Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen. Pyöreä varsi, toisessa päässä spaatteli ja toisessa kauha, spaattelipää on pyöristetty.
  • Suora muoto
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys