Mikrolusikkaspaattelit
Toimittaja: RSG Solingen
231-0191EA 27.9 EUR
231-0191 231-0458 231-0469 231-0190 231-0445 231-0446 231-0457 231-0470 231-0471
Mikrolusikkaspaattelit
Lastat
Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen.
  • Toisessa päässä on mikrolusikka ja toisessa mikrospaatteli
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys
  • Tasainen pinta on helppo ja nopea puhdistaa