Lusikkaspaatteli
Toimittaja: Bochem
231-0478EA 20.5 EUR
231-0478 231-0479 231-0476 231-0477 231-0184 231-0185
Lusikkaspaatteli
Lastat
Ruostumaton teräs ¹⁸/₁₀, antimagneettinen. Monipuolinen lusikka moniin käyttötarkoituksiin.
  • Pyöreä varsi
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Nopea ja helppo puhdistaa