Farmaseuttilasta
Toimittaja: RSG Solingen
231-0318EA 97.5 EUR
231-0318 231-0557 231-0558 231-0555 231-0556 231-0320 231-0321 231-0319
Farmaseuttilasta
Lastat
Kromiteräs, karkaistu, erittäin joustava terä.
  • Excellent thermal resistance
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy maintenance
  • Available with wooden handle or with dishwasher-safe plastic handle