Suojalasit, uvex super G
Toimittaja: Uvex
Super G
111-0463EA 38.3 EUR
111-0463 111-1221 111-8062 111-8063
Suojalasit, uvex super G
Suojalasit
Näissä erittäin kevyissä, korkean teknologian polymeerisuojalaseissa on pehmeät ja joustavat varret. Super G varmistaa mukavan ja paineettoman istuvuuden, joka estää väsymyksen käytön aikana.
  • Vahvat ja silti uskomattoman ohuet linssit
  • Joustavat, suuri näkökenttä
  • Aerodynaaminen muotoilu estää lasien huurtumista
  • Materiaali muuttuu saumattomasti sankojen päässä
Paino: 18 g
Sertifikaatit: EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F