Suojalasit, Super Nylsun
Toimittaja: Bollé Safety
Super Nylsun
111-0107EA 0 EUR
111-0107
Suojalasit, Super Nylsun
Featherlight-suojalasit nailonrungolla, jotka kehitettiin alun perin poliisille ja armeijalle.
  • Normaali istuvuus
  • Kaareva linssi suojaa myös sivusuunnasta tulevilta iskuilta
  • Vaihdettavat linssit
Paino: 23 g
Sertifikaatit: EN 166, EN 170