Laboratoriolusikka
Toimittaja: RSG Solingen
231-1231EA 10.4 EUR
231-1231
Laboratoriolusikka
Lusikat
Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen. Monipuolinen lusikka moniin käyttötarkoituksiin.
  • Avomallinen lusikka, litteä varsi
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Nopea ja helppo puhdistaa