Monikäyttölusikka, Poly Spoon
Toimittaja: Bochem
231-1270EA 29 EUR
231-1270 231-0604 231-1071 231-1070 231-1269 231-1069 231-1068 231-1297 231-1296 231-1261 231-0605
Monikäyttölusikka, Poly Spoon
Lusikat
Ruostumaton teräs 18/10, antimagneettinen. Monipuolinen lusikka moniin käyttötarkoituksiin. Erikoismuoto kevyeen ja helppoon käsittelyyn.
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Nopea ja helppo puhdistaa