Kemikaalilusikka, jossa lastapää
Toimittaja: Bochem
BOCH3424EA 17.3 EUR
BOCH3424 231-1451 231-0240 BOCH3425 231-1298 231-2223 231-1299
Kemikaalilusikka, jossa lastapää
Lusikat
Stainless steel 18/10, anti-magnetic or stainless steel with PTFE coating. Multipurpose spoon for a wide range of uses.
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Nopea ja helppo puhdistaa