Kemikaalilusikka, jossa spaattelipää
Toimittaja: RSG Solingen
231-1314EA 8.9 EUR
231-1314 231-1312 231-1311 231-0188 231-0186 231-0187
Kemikaalilusikka, jossa spaattelipää
Lusikat
Ruostumaton teräs Remanit 4301, antimagneettinen. Monipuolinen lusikka moniin käyttötarkoituksiin.
  • Erittäin hyvä lämmönkestävyys, voidaan autoklavoida
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Nopea ja helppo puhdistaa