Värjäyslaatikot, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene™
NALG715705-0001EA 33.5 EUR
NALG715705-0001 216-8271
Värjäyslaatikot, Nalgene®
Värjäyslaatikot
Stain, fix and handle fragile electrophoresis gels and membranes with less chance of damage than conventional methods.
  • Vuotamaton LDPE-korkki helpottaa tyhjennystä, kun geelin käsittely jää minimiin
  • Pinottava, kaksi kahvaa
  • Kestää happoja, emäksiä ja tiettyjä orgaanisia liuottimia
Thermo Scientific™ Nalgene™ staining box is equipped with a bottom drain allowing you to change solution without disturbing the box's other fragile contents. Box holds 189×189 mm (4,8×4,8") gel along with 500 ml of liquid.