Koeputkitelineet
Toimittaja: Kartell
212-6201EA 14.6 EUR
212-6201 212-6203 212-6202
Koeputkitelineet
Koeputkitelineet Tube Racks
PS, laajennettu, valkoinen.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämmönkestävä 71 °C:een
  • Erittäin kevyt, pinottava, sormisyvennykset helpottavat nostamista
Erinomainen isolle määrälle koeputkia ja näyteputkia. Reiät ovat riittävän syviä, joten putket, näytepullot jne. pysyvät niissä tukevasti pystyssä. Tuotenro 212-6201 sopii erityisen hyvin 1,5 ml:n koeputkille.