Muistilehtiöt puhdastiloihin, PUREImage
Toimittaja: VWR Collection
VWR®
818-0128EA 274 EUR
818-0128 818-0127 818-0126
Muistilehtiöt puhdastiloihin, PUREImage
Muistikirjat
Muistikirjojen paperi on lateksitonta VWR PUREImage -paperia ja niissä on läpinäkyvät kannet. Puhdastiloihin ja muihin tiloihin, joissa on tärkeää estää kontaminoivien nesteiden tai hiukkasten kulkeutuminen.
  • Valmistuksessa käytetty lateksitonta sidontatekniikkaa
  • Viivoitus kaikilla sivuilla
  • Kaksikerroksinen pussi, pakattu luokan 100 ympäristössä
Koko: A4, A5, A6, 100 sivua (50 arkkia)