VWR® PUREImage, Puhdastilapaperit
Toimittaja: VWR Collection
115-0149EA 257 EUR
115-0149 115-0150 115-0156 115-0163 115-0164 115-0165 115-0166 115-1951 115-1952 115-1953 115-1954 115-1955 115-1956 115-1957 115-1959 115-1960 115-1958 115-1961
VWR® PUREImage, Puhdastilapaperit
Paperit
Puhdastilapaperi on tarkoitettu puhdastilaympäristöihin, joissa kemikaali- ja hiukkaskontaminaation estäminen on erittäin tärkeää.
  • Paperin vetolujuus ja lämmönkestävyys on erinomainen, mikä tehostaa kopiointia ja tulostusta
  • Polyeteenisidontatekniikka takaa erittäin alhaisen määrän hiukkasia, haihtumattomia jäänteitä ja ioniuutteita
  • Ainutlaatuinen tarkkuusleikkaustekniikka takaa yhtenäisen koon ja puhtauden
  • Paperin molemmat puolet puhdistetaan ennen arkkien leikkaamista
Paperi valmistetaan ISO-luokan 4 (FED-STD-209E-luokka 10/M2,5) puhdastilassa ja puhdistetaan sekä kaksoispakataan ISO-luokan 5 (FEDSTD-209E-luokka 100) puhdastilassa. Paperi soveltuu käytettäväksi puhdastiloissa, joiden ISO-luokka on 4 (FED-STD-209E-luokka 10) - 6 (FED-STD-209E-luokka 1000).
Weight: 80 g/m², except 115-0156 and 115-0148 with 105 g/m²
Produced in an ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) cleanroom and cleaned and double bagged in an ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3,5) cleanroom. Paper is suitable for use in ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 10/M2,5) to ISO Class 6 (FED-STD-209E Class 1000/M4,5) cleanrooms.
Pakkaus: paperi on pakattu 250 arkin pakkaukseen, 10 pakkausta laatikossa.