Timanttikynä
Toimittaja: Usbeck
201-0391EA 58 EUR
201-0391 201-0392
Timanttikynä
Kynät Ink Pens
Timanttikärki metallipidikkeessä.
  • Saatavana puuvartisena tai kuulakärkikynän muodossa
  • Ei sovellu kaivertamiseen
  • Pituus 140 mm
Lasi- ja metallipintojen merkintään.